Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
0.4-0.8 mmol/g loading
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading | description extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading | description extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading | description extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix polystyrene, crosslinked with 1% DVB | matrix polystyrene, crosslinked with 1% DVB | matrix polystyrene, crosslinked with 1% DVB | matrix polystyrene, crosslinked with 1% DVB |
| particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?