Merck
47661
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-Wang resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonim(y):
Fmoc-L-isoleucine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~0.6 mmol/g loading
macierz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)