Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł 855,00 zł |
Informacje o tej pozycji
855,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.7 mmol/g loading
particle size
37-75 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)CSC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading | description 97% | description ≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| particle size 37-75 μm | particle size 80-160 μm | particle size - | particle size - |
| extent of labeling ~0.7 mmol/g loading | extent of labeling ~0.7 mmol/g loading | extent of labeling - | extent of labeling - |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group - | functional group Fmoc |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?