Merck
475661
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane benzoate diacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2O2CC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
zawiera
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)c1ccccc1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves