Merck
474959
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isothiocyanatobenzoate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
SCNC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.614 (lit.)
tw
150 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11-7-14/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter