Merck
474940
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.646 (lit.)
tw
268-272 °C (lit.)
gęstość
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=S
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VDBDGAPNWNWUSA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (543.15K) has been reported to be 48.045kjoule/mol.
Zastosowanie
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate may be used in the synthesis of N-(5-chloro-2-methyphenyl)-N′-(1-methylethyl)-thiourea (HDL376).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)
Thomas J F Nieland et al.
Journal of lipid research, 48(8), 1832-1845 (2007-05-30)
Treatment of atherosclerotic disease often focuses on reducing plasma LDL-cholesterol or increasing plasma HDL-cholesterol. We examined in vitro the effects on HDL receptor [scavenger receptor class B type I (SR-BI)] activity of three classes of clinical and experimental plasma HDL-cholesterol-elevating