Merck
474398
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Hexadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decyl acrylate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
zawiera
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
tw
243 °C (lit.)
gęstość
1.667 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)