Merck
474142
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-Eicosafluoro-10-(trifluoromethyl)undecyl]oxirane
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H5F23O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
626.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
43-46 °C (lit.)
gęstość
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)