Merck
47347
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Val-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Fmoc-N-methyl-D-valine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
Beilstein:
7350401
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)