Merck
47313
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Fmoc-3-cyclohexyl-D-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.48
Beilstein:
8234680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoichiro Yamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(1), 168-171 (2010-12-21)
High mobility group box1 (HMGB1) is a non-histone chromatin chromosomal protein playing an important role in chromatin architecture and transcriptional regulation. Recently, HMGB1 has been shown to be secreted into extracellular milieu in necrosis and apoptosis, and involved in inflammatory