Kluczowe dokumenty
47306
m-Fluoro-L-phenylalanine
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
3-Fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −25±2°, c = 1% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
VWHRYODZTDMVSS-QMMMGPOBSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)