Merck
472859
Sigma-Aldrich
6,6′-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H48O9Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.80
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +16.0°, c = 1.1 in chloroform
mp
56-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Zastosowanie
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)