Merck
472786
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-D-glucal
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]25/D +9°, c = 1.1 in chloroform
zanieczyszczenia
2% ethyl acetate
3% dichloromethane
mp
−9 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H30O6Si/c1-22(2,3)29(16-10-6-4-7-11-16,17-12-8-5-9-13-17)28-15-19(25)21(27)20(26)18(24)14-23/h4-14,18-21,24-27H,15H2,1-3H3/t18-,19+,20+,21+/m0/s1
Klucz InChI
BSEPYXNJJUUAEY-DOIPELPJSA-N
Zastosowanie
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)