Merck
472778
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O6Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]20/D −7°, c = 1.4 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@H]([C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C16H30O8Si/c1-10(18)23-14(12(20)8-17)15(24-11(2)19)13(21)9-22-25(6,7)16(3,4)5/h8,12-15,20-21H,9H2,1-7H3/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
Klucz InChI
DGPMSALVNCCUAW-GBJTYRQASA-N
Zastosowanie
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)