Merck
472212
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
tw
52 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
MNANIHSTOUUFNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate (IUPAC name = 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene) is 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-substituted benzene.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter