Merck
472204
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
47 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(c1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H
Klucz InChI
BZWCKYVPHPOLDL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)