Merck
471992
Sigma-Aldrich
1-(Benzyloxymethyl)tri(ethylene glycol)
98%
Synonim(y):
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]-3-benzyloxy-2-propanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2(OCH2CH2)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCOCCOCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22O5/c15-6-7-17-8-9-18-11-14(16)12-19-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14-16H,6-12H2
Klucz InChI
NBHGNLCQKXLUAJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material for 388424 and other crown ethers.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52, 2057-2057 (1987)