Merck
471631
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid sodium salt
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16NNaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +83°, c = 1 in H2O
mp
240 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].COC(=O)\C=C(/C)N[C@@H](C([O-])=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C13H17NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-4,7-8,12,14H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/t12-;/m1./s1
Klucz InChI
XWVDGMIXJIIFTO-UYZIEVLVSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)