Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9BBrF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.86
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-900-2
Beilstein/REAXYS Number:
4059265
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
103-107 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
bromo
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[n+]1ccccc1Br
InChI
1S/C7H9BrN.BF4/c1-2-9-6-4-3-5-7(9)8;2-1(3,4)5/h3-6H,2H2,1H3;/q+1;-1
InChI key
YJDXVQLBIAJTHP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate is a coupling reagent employed in the synthesis of amides and esters through amidation and esterification reactions, respectively. It is generally prepared by the reaction of triethyloxonium tetrafluoroborate with 2?bromo pyridine.
Application
Other Notes
Coupling reagent for peptide synthesis; less racemization and faster reaction than with other reagents;e.g. BOP, PyBrOP, PyClU, BTFFH, CMBI
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?