Merck
471186
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonim(y):
Methyl propyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
506058
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
klasa czystości
spectrophotometric grade
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
941 °F
granice wybuchowości
8.2 %
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
ciąg SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shane Avison et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(28), 6313-6318 (2015-06-23)
A new methodology is presented to measure water-air partition coefficients (Henry's constants) of volatiles, using APCI-MS. Significant advantages over other Henry's constant determination methods include the short measurement and sample preparation time and the possibility for simultaneous measurement of multiple
Giulia Caron et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3269-3279 (2005-04-29)
Growing interest in the use of both the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in the alkane/water system (log P(N)(alk)) and the difference between log P(N)(oct) (the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in