47080
5-Fluoroindole
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
NSC 88613
About This Item
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
solid
mp
45-48 °C (lit.)
45-48 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
Klucz InChI
ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Reactant for preparation of 5-HT6 receptor ligands
- Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Reactant for preparation of antitumor agents
- Reactant for preparation of antibacterial agents
- Reactant for preparation of immunosuppressive agents
- Reactant for preparation of Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes
- Reactant for preparation of Myeloperoxidase Inhibitors
- Reactant for preparation of Potent Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup