Merck
470724
Sigma-Aldrich
Antimony(III) propoxide
98%
Synonim(y):
Antimony tripropoxide, Tripropoxyantimony, Tripropoxystibine
About This Item
Wzór liniowy:
Sb(OC3H7)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
83-85 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO[Sb](OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.Sb/c3*1-2-3-4;/h3*2-3H2,1H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
CQOXUSHAXLMSEN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor for amorphous antimonic acid films and powders used in electrical conductivity and morphology studies.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)