Merck
468177
Sigma-Aldrich
[3-((((Heptadecafluorooctyl)sulfonyl)amino)propy)]trimethylammonium iodide solution
42 wt. % in isopropanol/water
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)7SO2NH(CH2)3N(CH3)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
726.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
zawiera
17% water
stężenie
42 wt. % in isopropanol/water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39
pH
3-5
lepkość
30 cP(25 °C)(lit.)
bp
82 °C
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[I-].C[N+](C)(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Zastosowanie
Cationic fluorosurfactant.
Leveling agent for polishes and coatings.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)