Merck
467529
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazole-1-acetonitrile
95%
Synonim(y):
Benzotriazol-1-ylacetonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
84-89 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N4/c9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4H,6H2
Klucz InChI
DIFOLZGBHRDEFT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Hydrothermal reactions
  • Preparation of aminonaphthylacrylonitrile derivatives as green luminance dyes
  • Preparation of (aminomethyl)(cyanovinylphenyl)oxazolidinones with heterocyclic pendant as antibacterial agents
  • Cyclization reactions with sodium azide
  • Preparation of substituted triazoles (as antitumor agents) via rearrangement reaction followed by cycloaddition of corresponding (cyanomethyl)benzotriazole
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)