Merck
467502
Sigma-Aldrich
(4-Morpholinylmethyl)benzotriazole, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
104-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CN(CCO1)Cn2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H14N4O/c1-2-4-11-10(3-1)12-13-15(11)9-14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
Klucz InChI
YZYQTUBWZGCDLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)