Merck
467421
Sigma-Aldrich
trans-2-Bromocinnamic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
mp
216-219 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+
Klucz InChI
OMHDOOAFLCMRFX-AATRIKPKSA-N
Opis ogólny
trans-2-Bromocinnamic acid is an acid. Dissociation equilibrium constant (pKa) of trans-2-bromocinnamic acid and its reactive extraction behavior have been investigated.
Zastosowanie
trans-2-Bromocinnamic acid may be employed for the syntheisis of fluorescent hEP3R ligands.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miriam Tomasch et al.
ACS medicinal chemistry letters, 3(9), 774-779 (2012-09-13)
Exchange of the lipophilc part of ortho-substituted cinnamic acid lead structures with different small molecule fluorophoric moieties via a dimethylene spacer resulted in hEP3R ligands with affinities in the nanomolar concentration range. Synthesized compounds emit fluorescence in the blue, green
Prediction of pK a Values of Extractant Using Novel Quantitative Structure-Property Relationship Models.
Shan X, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(2), 331-334 (2008)