Merck
467405
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-iodobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
64 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccccc1I
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)