Merck
467251
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
OCNC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
28-31 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
HXVGHXDQGUPUKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)