Przejdź do
309532
Sorbitol F solution
70 wt. % in H2O, Contains mainly D-sorbitol with lesser amounts of other hydrogenated oligosaccharides
Synonim(y):
D-Sorbitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
viscous liquid
concentration
70 wt. % in H2O
color
colorless
refractive index
n20/D 1.46
density
1.28 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
  • The Improved Properties of Carboxymethyl Bacterial Cellulose Films with Thickening and Plasticizing.: Research demonstrates the effectiveness of sorbitol F solution in improving the mechanical and barrier properties of carboxymethyl bacterial cellulose films. This is crucial for developing advanced biodegradable packaging materials that meet environmental and performance criteria (Sun Z et al., 2022).
  • Elaboration of hemicellulose-based films: Impact of the extraction process from spruce wood on the film properties.: Investigates the use of sorbitol F solution in the production of hemicellulose-based films, emphasizing its effectiveness in influencing film properties such as flexibility, water resistance, and biodegradability, key for sustainable packaging solutions (Chadni M et al., 2020).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02994PHR10061617000
Sorbitol liquid, (sorbitol syrup, crystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 420
SAFC
1.02994
Sorbitol
Sorbitol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1006
Sorbitol
Sorbitol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1617000
Sorbitol
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
form
viscous liquid
form
liquid, viscous liquid
form
-
form
-
color
colorless
color
-
color
-
color
-
concentration
70 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
density
1.28 g/mL at 25 °C
density
1.3 g/cm3
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.46
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this Sorbitol USP certified or Food Grade?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. Please see the link below to review available food and pharma grade product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/50-70-4?facet=facet_web_eqp%3A400&facet=facet_web_eqp%3A500&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=50-70-4&type=cas_number