Merck
465887
Sigma-Aldrich
trans-3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
166-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C11H6F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h1-5H,(H,18,19)/b2-1+
Klucz InChI
IZKCKOPHMWHBHR-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
Kwas trans-3,5-bis(trifluorometylo)cynamonowy (F-CIN) zastosowano jako hydrofobową sondę do badania oddziaływań między hydrofobowymi cząsteczkami gości a polimerami tworzącymi rdzeń miceli.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cristiano Giacomelli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(13), 6947-6955 (2007-05-26)
Block copolymer micelles find application in many fields as nanocarriers, especially in drug delivery. We report herein that specific interactions between hydrophobic guest molecules and core-forming segments can significantly improve the loading capacity of polymeric micelles. High loading capacities (>100%