Merck
465682
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D −75°, c = 1 in chloroform
mp
119-123 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)