Merck
465607
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
zanieczyszczenia
<25% N,N-Dimethyl-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp
98-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CN(N=N1)C2=C1C=CC=C2.CN(C)CN3N=C4C=CC=CC4=N3
InChI
1S/2C9H12N4/c1-12(2)7-13-9-6-4-3-5-8(9)10-11-13;1-12(2)7-13-10-8-5-3-4-6-9(8)11-13/h2*3-6H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
WSGGNMHGHKFSDZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Baylis-Hillman reaction
  • Cycloaddiion reactions
  • Aminoalkylation of cyclic and acyclic alkyl vinyl ethers
  • Thermolysis in aqueous formic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)