Merck
465496
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
209-212 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Br)cc1-c2ccno2
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-8(12)7(5-6)9-3-4-11-13-9/h1-5,12H
Klucz InChI
CZXKAQGBZPKRHU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ((6E)-4-bromo-6-(2H-1,2-oxazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one), an isoxazole derivative, is useful in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3