Merck
464112
Sigma-Aldrich
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-galactal cyclic carbonate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O5Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.48
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D −69°, c = 2.3 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4825 (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
gęstość
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12)(C(C)C)C(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)