Merck
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal cyclic 3,4-carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
aktywność optyczna
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
zawiera
≤10% ethyl acetate as stabilizer
mp
−34 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)