Merck
463965
Sigma-Aldrich
(3aR-cis)-(+)-3,3a,8,8a-Tetrahydro-2H-indeno[1,2-d]oxazol-2-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D +76°, c = 0.65 in ethyl acetate
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
203-209 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1N[C@H]2[C@H](Cc3ccccc23)O1
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10-11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)13-10/h1-4,8-9H,5H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
XWZLNPUWNUTPAU-DTWKUNHWSA-N
Zastosowanie
Versatile chiral auxiliary used in a variety of highly diastereoselective reactions such as Michael additions, Diels-Alder reactions, cyclopropanations, and allylations.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Davies, I.W. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 7619-7619 (1995)
Arun K. Ghosh et al.
The Journal of organic chemistry, 61(18), 6175-6182 (1996-09-06)
Sinefungin (1) a nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces has been synthesized from D-ribose. Both the C-6 and C-9 stereogenic centers were constructed by efficient asymmetric syntheses. The C-6 amine stereochemistry was set by a highly diastereoselective allylation (>99% de) of
Akiba, T. et al.
Tetrahedron, 50, 3905-3905 (1994)
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)