Merck
463868
Sigma-Aldrich
Thulium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
About This Item
Wzór liniowy:
Tm2(C2O4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
601.93 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99%
przydatność reakcji
core: thulium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[H]O[H].O=C1O[Tm](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Tm]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Tm/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Klucz InChI
DUELVSSHRTZSBY-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)