Merck
463523
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)allylamine
96%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2NHSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
106-109 °C (lit.)
gęstość
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
Klucz InChI
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)