Przejdź do
463280
Glycolic acid ethoxylate oleyl ether
average Mn ~700
Synonim(y):
Oleth-10 carboxylic acid, Oleth-3 carboxylic acid, Oleth-6 carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)xCH=CH(CH2)8(OCH2CH2)yOCH2CO2H, x = 5-7, y~2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
901.47
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average Mn ~700
Quality Segment
impurities
≤1.5% NaCl, 6-10% water
refractive index
n20/D 1.461
density
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O.[H]\C(CCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O.C17H34O.C16H32O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3;8-9,18H,2-7,10-17H2,1H3;7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2/b10-9-;9-8-;8-7-;;
InChI key
UWYGJWXPMKLMHK-CDQAOSTISA-N
Application
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
Features and Benefits
Insensitive to hard water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46322110639955155
description
average Mn ~700
description
average Mn ~360
description
99%
description
suitable for fluorescence, ≥98.0% (capillary electrophoresis)
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mol wt
average Mn ~700
mol wt
average Mn ~360
mol wt
-
mol wt
-
refractive index
n20/D 1.461
refractive index
n20/D 1.45
refractive index
-
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤1.5% NaCl, 6-10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)