Kluczowe dokumenty
462071
Poly(hexamethylenevinylene), mixture of linear and cyclic forms
average Mw ~100,000
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2(CH2)4CH2CH=CH]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
wskaźnik szybkości płynięcia
10 g/10 min (190°C/2.16kg)
masa cząsteczkowa
average Mw ~100,000
skład
cis, 20%
trans, 80%
cyclic material, 25%
lepkość graniczna
120 mL/g(lit.)
temp. przejścia
Tg −65 °C
Tm 58 °C (DSC, peak)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCCCCC#C
Zastosowanie
Compatibilizer for EPDM and nitrile elastomers. Improves processing of rubber compounds.
Cechy i korzyści
Relatively low melt viscosity, undergoes vulcanization. ca. 27% crystalline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)