Merck
461474
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-Methyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH(CH3)NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]24/D +89°, c = 4 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605 (lit.)
bp
261 °C (lit.)
gęstość
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN[C@H](C)c1cccc2ccccc12
Zastosowanie
Ligand tested for the enantioselective conjugate addition to cyclic enones of scalemic lithium organo(amido) cuprates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rossiter, B.E. et al.
Tetrahedron, 49, 965-965 (1993)