Merck
461296
Sigma-Aldrich
Acetic acid, alkyl (C9 to C11) esters mixture
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
220-250 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Opis ogólny
Contains various branched and linear isomers of C9 to C11 esters
Zastosowanie
Coalescing solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)