Merck
460974
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibutyl-1,6-hexanediamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH2)3NH(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
tw
131-133 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCNCCCCCCNCCCC
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G L Kennedy et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 22(6), 425-429 (1984-06-01)
Dibutylhexamethylenediamine (DBHMD), a polymer intermediate, is strongly alkaline and is corrosive to eyes and skin. Its inhalation toxicity was defined in rats in both acute and subchronic studies. A 4-hr LC50 of 0.22 mg/litre was obtained for DBHMD of either
Liviu M Mirica et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(8), 2654-2665 (2006-02-24)
The activation of dioxygen (O(2)) by Cu(I) complexes is an important process in biological systems and industrial applications. In tyrosinase, a binuclear copper enzyme, a mu-eta(2):eta(2)-peroxodicopper(II) species is accepted generally to be the active oxidant. Reported here is the characterization