Merck
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-Tri-O-methylene-D-mannitol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
mp
230-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)