Merck
460850
Sigma-Aldrich
2-Chlorochalcone, predominantly trans
98%
Synonim(y):
3-(2-Chlorophenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=CHCOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
49-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccccc1\C=C\C(=O)c2ccccc2
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup