Merck
460680
Sigma-Aldrich
Tricyclohexyltin hydride
97%
Synonim(y):
Tricyclohexylstannane, Tricyclohexyltin, Tricyclohexyltin hydride
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11)3SnH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5409 (lit.)
tw
129 °C/0.05 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)[SnH](C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/3C6H11.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;;
Klucz InChI
SQEBZYNJTQKFEQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup