Merck
460567
Sigma-Aldrich
Antimony(III) iodide
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Antimony triiodide
About This Item
Wzór liniowy:
SbI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
liquid
wielkość cząstki
−10 mesh
tw
401 °C (lit.)
mp
170 °C (lit.)
gęstość
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves