Merck
460486
Sigma-Aldrich
Isooctyl tallate
technical grade
Synonim(y):
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12162002
klasa czystości
technical grade
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
tw
>316 °C (lit.)
rozpuszczalność
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
Plasticizer
Właściwości fizyczne
High oleic ester content
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)