Przejdź do
D22908
9,10-Diaminophenanthrene
97%
Synonim(y):
9,10-Phenanthrenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1072,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
258-490-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1072,50 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
164-166 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1c(N)c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H,15-16H2
InChI key
VPRFQZSTJXHBHL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D14204T82600778885
description
97%
description
97%
description
98%
description
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
≥95.0% (HPLC), 95.0-105.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
mp
164-166 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
mp
195-198 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)