Przejdź do
372285
2-Ethyl-9,10-dimethoxyanthracene
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc2c(OC)c3ccccc3c(OC)c2c1
InChI
1S/C18H18O2/c1-4-12-9-10-15-16(11-12)18(20-3)14-8-6-5-7-13(14)17(15)19-2/h5-11H,4H2,1-3H3
InChI key
SURWYRGVICLUBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethyl-9,10-dimethoxyanthracene (EDMA) has been reported as a potential anthracene photosensitizer for diaryliodonium and triarylsulfonium salts.
2-Ethyl-9,10-dimethoxyanthracene is reported to possess antihistaminic activity. Photoinduced electron transfer from the singlet excited state of 2-ethyl-9,10-dimethoxyanthracene to CCl4 has been reported. The photosensitized reductions of 4-cyanobenzylmethylphenyl sulfonium tetrafluoroborate by 2-ethyl-9,10-dimethoxyanthracene excited singlet state is reported to yield phenyl methyl sulfide.
Application
2-Ethyl-9,10-dimethoxyanthracene (EDA) has been used as sensitizer and its photoinduced (fluorescence quenching) reaction with 4-cyanobenzyl chloride has been studied.
2-Ethyl-9,10-dimethoxyanthracene may be employed as photosensitizer, to accelerate the photopolymerization. It may be employed as photosensitizer for enhancing the polymerization of benzothiazolium salts.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)